Learn More
Éter de 4,4'-dihidroxidifenilo, TRC
Código de producto. 30371662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371662 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30371662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4934352.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dihydroxydiphenyl Ether
CAS 1965-09-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12H10O3
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
SMILES Oc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1
Peso molecular (g/mol) 202.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.063
Porcentaje de pureza >95