Learn More
4,4'-Dihidroxibifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475886 25 g 25 g
11485886 100 g 100 g
11495886 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22240.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 92-88-6 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
4,4'-Dihydroxybiphenyl is used to prepare plastics. It serves as a laboratory reagent and an intermediate in the preparation of polyether liquid crystals. Further, it is used as an antioxidant agent for rubber and latex. In addition to this, it is used in light-colored rubber products, food packaging and medical latex products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4′-dihidroxibifenilo se utiliza para preparar plásticos. Sirve como reactivo de laboratorio y como intermediario en la preparación de cristales líquidos de poliéter. Además, se utiliza como agente antioxidante para el caucho y el látex. Asimismo, se emplea en envases alimenticios, productos médicos de látex y productos de caucho de color claro.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-88-6
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00002348
Clave InChI VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 7112
ChEBI CHEBI:34367
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxifenil)fenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dihydroxybiphenyl
Punto de fusión 279°C to 285°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 1908886
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%