Learn More
4,4'-Dihidroxibenzofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447407 100 g 100 g
11427407 5 g 5 g
11437407 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15097.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 611-99-4 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
4,4'-Dihydroxybenzophenone is as a UV light stabilizer. It and its derivatives are found in cosmetics, plastics, films, adhesives and coatings, optical fiber, and printed circuit boards. It is the precursor to certain polycarbonate polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4′-dihidroxibenzofenona se emplea como estabilizador de luz ultravioleta. Se aplica, junto con sus derivados, en cosméticos, plásticos, películas, adhesivos y revestimientos, fibra óptica y placas de circuitos impresos. Es el precursor de ciertos polímeros de policarbonato.
Solubilidad
Soluble en agua (0,45 g/l).
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-99-4
Fórmula molecular C13H10O3
Peso molecular (g/mol) 214.22
Número MDL MFCD00002358
Clave InChI RXNYJUSEXLAVNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dihydroxybenzophenone, bis 4-hydroxyphenyl methanone, hbp ketone, methanone, bis 4-hydroxyphenyl, bis 4-hydroxyphenyl ketone, 4,4'-dihydoxy-benzophenone, bis p-hydroxy benzophenone, p,p'-dihydroxybenzophenone, 4,4'-dihydroxydiphenyl ketone, benzophenone, 4,4'-dihydroxy
PubChem CID 69150
ChEBI CHEBI:34365
Nombre IUPAC bis(4-hidroxifenil)metanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C2=CC=C(C=C2)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dihydroxybenzophenone
Punto de fusión 221°C to 225°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1874572
Información de solubilidad Soluble in water(0.45g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza ≥98%