Learn More
4,4'-dihidroxi-trans-a-metilestilbeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Dihydroxy-trans-a-methylstilbene |
| CAS | 35752-78-4 |
| Fórmula molecular | C15 H14 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4,4'-[(1E)-1-Methyl-1,2-ethenediyl]bis-phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O2/c1-11(13-4-8-15(17)9-5-13)10-12-2-6-14(16)7-3-12/h2-10,16-17H,1H3/b11-10+ |
| SMILES | C\C(=C/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-[(E)-2-(4-hidroxifenil)prop-1-enil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 226.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0994 |