Learn More
4,4-difluoropiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Difluoropiperidine |
| CAS | 21987-29-1 |
| Fórmula molecular | C5H9F2N |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9F2N/c6-5(7)1-3-8-4-2-5/h8H,1-4H2 |
| SMILES | FC1(F)CCNCC1 |
| Nombre IUPAC | 4,4-difluoropiperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 121.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0703 |