Learn More
Clorhidrato de 4,4-difluoropiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11308956 1 g 1 g
11318956 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19555.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 144230-52-4 | Molecular Formula: C5H10ClF2N | Molecular Weight: 157.589 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144230-52-4
Fórmula molecular C5H10ClF2N
Peso molecular (g/mol) 157.589
Número MDL MFCD03095381
Clave InChI OABUKBBBSMNNPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-difluoropiperidine hydrochloride, 4,4-difluoropiperidine hcl, piperidine, 4,4-difluoro-, hydrochloride, 4,4-difluoropiperidine, chloride, 4,4-difluoropiperidin-1-ium chloride, 4,4-difluoropiperidinehydrochloride, pubchem6797, acmc-1bwk7, 4,4-difluoropiperidinehcl, 4,4-difluoropiperidin hcl
PubChem CID 2758351
Nombre IUPAC 4,4-difluoropiperidina; clorhidrato
SMILES C1CNCCC1(F)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Punto de fusión ∼172°C
Cantidad 1 g
Beilstein 6812163
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.59
Porcentaje de pureza 98%