Learn More
4,4-Difluoropiperidina clorhidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15595176 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15595176 1 g 1 g
15505186 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15595176 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456000010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 144230-52-4 | C5H9F2N·HCl | 157.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144230-52-4
Fórmula molecular C5H9F2N·HCl
Peso molecular (g/mol) 157.59
Clave InChI OABUKBBBSMNNPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-difluoropiperidine hydrochloride, 4,4-difluoropiperidine hcl, piperidine, 4,4-difluoro-, hydrochloride, 4,4-difluoropiperidine, chloride, 4,4-difluoropiperidin-1-ium chloride, 4,4-difluoropiperidinehydrochloride, pubchem6797, acmc-1bwk7, 4,4-difluoropiperidinehcl, 4,4-difluoropiperidin hcl
PubChem CID 2758351
Nombre IUPAC 4,4-difluoropiperidina; clorhidrato
SMILES C1CNCCC1(F)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Punto de fusión 173.0°C to 177.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to 104% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.59
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4-Difluoropiperidine hydrochloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.