Learn More
(4,4-Difluorociclohexil)metanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15284914 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15284914 1 g 1 g
15294914 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15284914 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452470010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 178312-48-6 | C7H12F2O | 150.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178312-48-6
Fórmula molecular C7H12F2O
Peso molecular (g/mol) 150.17
Número MDL MFCD11847775
Clave InChI XJZNZSLOHZLFQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-difluorocyclohexyl methanol, 4,4-difluoro-cyclohexyl-methanol, 4,4-difluorocyclohexane-1-methanol, cyclohexanemethanol, 4,4-difluoro, 4,4-difluorocyclohexanemethanol, 4,4-difluoro cyclohexyl methanol, 4,4-difluoro-cyclohexyl methanol, 4,4-difluorocyclohexyl-methanol
PubChem CID 21184133
Nombre IUPAC (4,4-difluorociclohexil)metanol
SMILES OCC1CCC(F)(F)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4, 4-Difluorocyclohexyl)methanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (4,4-Difluorocyclohexyl)methanol, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.