Learn More
4,4-Difluorociclohexanona, Maybridge
Código de producto. 10402390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10402390 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10402390 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00226DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4-Difluorocyclohexanone
CAS 22515-18-0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H8F2O
Cantidad 1 g
Sinónimo 4,4-difluorocyclohexanone, 4,4-difluoro-cyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-difluoro, difluorocyclohexanone, acmc-1cnv9, 4,4-difluoro cyclohexanone, 4,4-difluoro-1-cyclohexanone, 4,4-difluorocycloxanone, 1,1,-difluoro-4-oxocyclohexane
Clave InChI NYYSPVRERVXMLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(CCC1=O)(F)F
Nombre IUPAC 4,4-difluorociclohexan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 134.126
PubChem CID 15789092
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 97%