Learn More
4,4-Difluorociclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335055 1 g 1 g
15413347 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26027.03
Solicitar formato a granel o personalizado
4,4-Difluorocyclohexanone is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,4-difluorociclohexanona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22515-18-0
Fórmula molecular C6H8F2O
Peso molecular (g/mol) 134.126
Número MDL MFCD08146635
Clave InChI NYYSPVRERVXMLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-difluorocyclohexanone, 4,4-difluoro-cyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-difluoro, difluorocyclohexanone, acmc-1cnv9, 4,4-difluoro cyclohexanone, 4,4-difluoro-1-cyclohexanone, 4,4-difluorocycloxanone, 1,1,-difluoro-4-oxocyclohexane
PubChem CID 15789092
Nombre IUPAC 4,4-difluorociclohexan-1-ona
SMILES C1CC(CCC1=O)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Difluorocyclohexanone
Punto de fusión 34°C to 40°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.12
Porcentaje de pureza 97%