Learn More
Ácido 4,4-difluorociclohexanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30386873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386873 25 g 25 g
30382740 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30386873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44569525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic Acid
CAS 122665-97-8
Fórmula molecular C7H10F2O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 4,4-Difluorocyclohexane-1-carboxylic Acid, 4,4-Difluorocyclohexanoic Acid, 4,4-Difluorocyclohexylcarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10F2O2/c8-7(9)3-1-5(2-4-7)6(10)11/h5H,1-4H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)C1CCC(F)(F)CC1
Nombre IUPAC ácido 4,4-difluorociclohexano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 164.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0649