Learn More
Ácido 4,4-difluorociclohexanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485550 1 g 1 g
15493307 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485550 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25831.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 122665-97-8 | Molecular Formula: C7H10F2O2 | Molecular Weight: 164.152 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122665-97-8
Fórmula molecular C7H10F2O2
Peso molecular (g/mol) 164.152
Número MDL MFCD03788493
Clave InChI HYIUDFLDFSIXTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-difluorocyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro, 4,4-difluorocyclohexylcarboxylic acid, 4,4-difluorocyclohexanoic acid, 4, 4-difluoro-cyclohexane carboxylic acid, 4,4-difluorocyclohexane carboxylic acid, 4,4-difluorocyclohexanecarboxylicacid, pubchem15915, acmc-209aln, ksc174k3t
PubChem CID 2779136
Nombre IUPAC ácido 4,4-difluorociclohexano-1-carboxílico
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Punto de fusión 104°C to 107°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.15
Porcentaje de pureza 98%