Learn More
4,4'-difluorobenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Difluorobenzophenone |
| CAS | 345-92-6 |
| Fórmula molecular | C13 H8 F2 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzophenone, 4,4'-difluoro- (6CI,7CI,8CI), Bis(4-fluorophenyl)methanone, 4,4-Difluorobenzophenone, 4,4'-Difluorobenzophenone, 4,4'-Difluorodiphenyl ketone, Bis(4-fluorophenyl) ketone, Bis(p-fluorophenyl) ketone, Di-p-fluorophenyl ketone, NSC 51800, p,p'-Difluorobenzophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(F)cc2 |
| Nombre IUPAC | bis(4-fluorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 218.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0543 |