Learn More
4,4'-Difluorobenzofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473394 250 g 250 g
11453394 10 g 10 g
11463394 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473394 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10653.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 345-92-6 | C13H8F2O | 218.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345-92-6
Fórmula molecular C13H8F2O
Peso molecular (g/mol) 218.20
Número MDL MFCD00000353
Clave InChI LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-difluorobenzophenone, bis 4-fluorophenyl methanone, bis 4-fluorophenyl-methanone, methanone, bis 4-fluorophenyl, p,p'-difluorobenzophenone, di-p-fluorophenyl ketone, bis p-fluorophenyl ketone, bis 4-fluorophenyl ketone, benzophenone, 4,4'-difluoro, unii-88bnc11b9c
PubChem CID 9582
Nombre IUPAC bis(4-fluorofenil)metanona
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Difluorobenzophenone
Punto de fusión 106°C to 110°C
Punto de ebullición 170°C to 172°C (10 mmHg)
Cantidad 250 g
Beilstein 516231
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.2
Porcentaje de pureza ≥98%