Learn More
4,4-Difluoro-N-(1S)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-ciclohexanecarboxamida, TRC
Código de producto. 30388183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388183 50 mg -
30375421 10 mg 10 miligramos
30383065 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44607350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 376348-77-5
Fórmula molecular C16 H21 F2 N O2
Peso molecular (g/mol) 297.34
Sinónimo Cyclohexanecarboxamide, 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-, 4,4-Difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]cyclohexanecarboxamide, (S)-4,4-Difluoro-N-(3-hydroxy-1-phenylpropyl)cyclohexanecarboxamide, 4,4-Difluoro-N-((1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl)cyclohexanecarboxamide, UK 453465, Maraviroc related, UK-453,465
Nombre IUPAC 4,4-difluoro-N-(1S)-3-hidroxi-1-fenil-propil]ciclohexanecarboxamida
SMILES OCC[C@H](NC(=O)C1CCC(F)(F)CC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]cyclohexane-1-carboxamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21F2NO2/c17-16(18)9-6-13(7-10-16)15(21)19-14(8-11-20)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13-14,20H,6-11H2,(H,19,21)/t14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.154