Learn More
Clorhidrato de 4,4-difluoro-L-prolinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362939 1 g 1 g
15453777 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27770.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 426844-51-1
Fórmula molecular C5H9ClF2N2O
Peso molecular (g/mol) 186.59
Número MDL MFCD06797014
Clave InChI RRQDQYAEZGKHOB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4,4-difluoro-l-prolinamide hydrochloride, s-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, s-4,4-difluoropyrolidine-2-carboxamide hydrochloride, 2s-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, c5h8f2n2o.hcl, 4,4-difluoro-l-prolinamide hcl, 4,4-difluoro-l-prolinamide, hcl, 4,4-difluoro-l-prolinamide-hydrogen chloride 1/1, 2s-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
PubChem CID 45158909
Nombre IUPAC (2S)-4,4-difluoropirrolidina-2-carboxamida; clorhidrato
SMILES Cl.NC(=O)C1CC(F)(F)CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
Punto de fusión 221°C to 223°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Rotación óptica −31° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza 98%