Learn More
4,4-difluoro-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1,3-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Difluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| CAS | 1443981-83-6 |
| Fórmula molecular | C9H5NO2F2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5F2NO2/c10-9(11)6-4-2-1-3-5(6)7(13)12-8(9)14/h1-4H,(H,12,13,14) |
| SMILES | FC1(F)C(=O)NC(=O)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 4,4-difluoroisoquinolina-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 197.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0288 |