Learn More
Clorhidrato de 4,4-dietilciclohexan-1-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4-Diethylcyclohexan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 1087747-58-7 |
| Fórmula molecular | C10 H21 N . H Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-3-10(4-2)7-5-9(11)6-8-10;/h9H,3-8,11H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCC1(CC)CCC(N)CC1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 4,4-dietilciclohexanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 191.741 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.1441 |