Learn More
4,4'-Dietilbifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Diethylbiphenyl |
| CAS | 13049-40-6 |
| Fórmula molecular | C16H18 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18/c1-3-13-5-9-15(10-6-13)16-11-7-14(4-2)8-12-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1ccc(cc1)c2ccc(CC)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-etil-4-(4-etilfenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 210.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.1409 |