Learn More
Yoduro de 4-(4-dietilaminoestiril)-1-metilpiridinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Diethylaminostyryl)-1-methylpyridinium iodide |
| CAS | 105802-46-8 |
| Fórmula molecular | C18H23N2 . I |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Di-2-ASP, D289, 4-[2-[4-(Diethylamino)phenyl]ethenyl]-1-methyl-pyridinium Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23N2.HI/c1-4-20(5-2)18-10-8-16(9-11-18)6-7-17-12-14-19(3)15-13-17;/h6-15H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | COc1cccc2c(NCc3ccccc3)nc(nc12)n4c(N)nc5ccccc45 |
| Peso molecular (g/mol) | 394.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.1699 |