Learn More
Yoduro de 4-(4-dietilaminoestiril)-1-metilpiridinio, TRC
Código de producto. 30382182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30382182 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30382182 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD473593500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-(4-Diethylaminostyryl)-1-methylpyridinium iodide
CAS 105802-46-8
Fórmula molecular C18H23N2 . I
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-Di-2-ASP, D289, 4-[2-[4-(Diethylamino)phenyl]ethenyl]-1-methyl-pyridinium Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23N2.HI/c1-4-20(5-2)18-10-8-16(9-11-18)6-7-17-12-14-19(3)15-13-17;/h6-15H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES COc1cccc2c(NCc3ccccc3)nc(nc12)n4c(N)nc5ccccc45
Peso molecular (g/mol) 394.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1699
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.