Learn More
4,4'-Dietoxiazobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495776 1 g 1 g
11405786 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20839.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 588-52-3 | C16H18N2O2 | 270.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 588-52-3
Fórmula molecular C16H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 270.33
Número MDL MFCD00053756
Clave InChI FMPYMMTZQFFROU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-diethoxyazobenzene, diazene, bis 4-ethoxyphenyl, 4,4'-azodiphenetole, bis 4-ethoxyphenyl diazene, 4,4'-azophenetole, bis-p-ethoxyazobenzene, e-bis 4-ethoxyphenyl diazene, diazene, 1,2-bis 4-ethoxyphenyl, phenetole, 4,4'-azodi-6ci,7ci, acmc-20amss
PubChem CID 101783
Nombre IUPAC Bis(4-Etoxifenil)diazeno
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(OCC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diethoxyazobenzene
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.33
Porcentaje de pureza 97%