Learn More
4,4-Dietoxi-N,N-dietil-1-butanamina, TRC
Código de producto. 30349220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349220 25 mg 25 miligramos
30350483 100 mg 100 miligramos
30351518 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30349220 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD16897025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97028-91-6
Fórmula molecular C12H27NO2
Peso molecular (g/mol) 217.35
Sinónimo 4-(Diethylamino)butanal Diethyl Acetal
Nombre IUPAC 4,4-dietoxi-N,N-dietilbutan-1-amina
SMILES CCOC(CCCN(CC)CC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Diethoxy-N,N-diethyl-1-butanamine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H27NO2/c1-5-13(6-2)11-9-10-12(14-7-3)15-8-4/h12H,5-11H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.2042