Learn More
4,4'-Dicyanobenzofenona, TRC
Código de producto. 17950795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17950795 250 mg 250 miligramos
17933005 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17950795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD436880250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32446-66-5
Fórmula molecular C15 H8 N2 O
Peso molecular (g/mol) 232.24
Sinónimo Benzonitrile, 4,4'-carbonylbis-, Benzonitrile, 4,4'-carbonyldi- (8CI), 4,4'-Carbonylbis[benzonitrile], 4,4'-Dicyanobenzophenone, 4-[(4-Cyanophenyl)carbonyl]benzonitrile, Bis(4-cyanophenyl) ketone, Bis(p-cyanophenyl) ketone, p,p'-Dicyanobenzophenone
Nombre IUPAC 4-(4-cianobenzoilo)benzonitrilo
SMILES O=C(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Carbonyldibenzonitrile
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H8N2O/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0637