Learn More
4,4'-Diciano-2,2'-bipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Dicyano-2,2'-bipyridine |
| CAS | 67491-43-4 |
| Fórmula molecular | C12 H6 N4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4,4'-Dicyano-2,2'-dipyridyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H6N4/c13-7-9-1-3-15-11(5-9)12-6-10(8-14)2-4-16-12/h1-6H |
| SMILES | N#CC=1C=CN=C(C1)C=2N=CC=C(C#N)C2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-ciano-2-piridil)piridina-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 206.20284 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0592 |