Learn More
4,4'-Diclorodifenildicloroetileno - d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-DDED8 |
| CAS | 93952-19-3 |
| Fórmula molecular | C14 2H8 Cl4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzene-1,2,4,5-d4, 3,3'-(dichloroethenylidene)bis[6-chloro- (9CI), 4,4'-DDE D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=C(Cl)Cl)c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])c([2H])c([2H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2,2-dicloro-1-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)etenil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 326.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.9882 |