Learn More
4,4'-diclorodifenildicloroetano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-DDD |
| CAS | 72-54-8 |
| Fórmula molecular | C14 H10 Cl4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethane, 1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)- (8CI), 1,1'-(2,2-Dichloroethylidene)bis[4-chlorobenzene], 1,1-Bis(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, 1,1-Bis(p-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane, 1,1-Dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane, 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane, 2,2-Bis(p-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane, 2,2-Di(p-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane, 4,4'-1,1-Dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane, 4,4'-DDD, 4,4'-Dichlorodiphenyldichloroethane, 4,4'-TDE, DDD, Dichlorodiphenyldichloroethane, Dilene, ME 1700, NSC 8941, Rhothane, TDE, p,p'-DDD, p,p'-Dichlorodiphenyldichloroethane, p,p'-Dichlorodiphenylethylene dichloride, p,p'-TDE |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13-14H |
| SMILES | ClC(Cl)C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-4-[2,2-dicloro-1-(4-clorofenil)etilo]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 320.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.9537 |