Learn More
4,4'-Diclorodifenilsulfona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327421 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327421 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12421800AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
CAS 80-07-9
Nombres de analitos o componentes 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H8 Cl2 O2 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sulfone, bis(p-chlorophenyl) (6CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[4-chlorobenzene], 4,4'-Dichlorodiphenyl sulfone, 4-Chloro-1-(4-chlorophenylsulfonyl)benzene, 4-Chlorophenyl sulfone, B 0810, Bis(4-chlorophenyl) sulfone, Bis(p-chlorophenyl) sulfone, Di-p-chlorophenyl sulfone, NSC 23899, NSC 38759, NSC 50730, NSC 7207, p,p'-Dichlorodiphenyl sulfone, p-Chlorophenyl sulfone, Benzene, 1,1'-sulfonylbis[4-chloro-, 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
SMILES Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(4-clorofenil)sulfonilbenceno
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 287.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.9622 g/mol