Learn More
Éter de diclorodifenilo 4,4', TRC
Código de producto. 30378548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30378548 100 mg 100 miligramos
30375506 500 mg -
30369129 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD438540100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2444-89-5
Fórmula molecular C12H8Cl2O
Peso molecular (g/mol) 239.1
Sinónimo 1,1'-Oxybis[4-chlorobenzene], Bis(4-chlorophenyl) Ether, Bis(p-chlorophenyl) Ether, CDE-15, NSC 38001, PCDE 15, p,p'-Dichlorodiphenyl Oxide
SMILES Clc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dichlorodiphenyl Ether
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8Cl2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.9952