Learn More
4,4'-Diclorocalcona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312966 25 g 25 g
11302966 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10717.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19672-59-4 | C15H10Cl2O | 277.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19672-59-4
Fórmula molecular C15H10Cl2O
Peso molecular (g/mol) 277.14
Número MDL MFCD00018704
Clave InChI YMEMCRBNZSLQCQ-XCVCLJGOSA-N
Sinónimo 4,4'-dichlorochalcone, e-1,3-bis-4-chloro-phenyl-propenone, e-1,3-bis 4-chlorophenyl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis 4-chlorophenyl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis 4-chlorophenyl-2-propen-1-one, 4',4-dichlorochalcone, e-4,4'-dichlorochalcone, trans-1,3-di-4-chlorophenyl-prop-2-en-1-one
PubChem CID 5377011
Nombre IUPAC (E)-1,3-bis(4-clorofenil)prop-2-en-1-ona
SMILES ClC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dichlorochalcone
Punto de fusión 156°C to 160°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2331589
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.15
Porcentaje de pureza ≥98%