Learn More
4,4'-Diclorobutirofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10396490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10396490 25 g 25 g
10193660 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10396490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 136890250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 40877-09-6
Fórmula molecular C10H10Cl2O
Peso molecular (g/mol) 217.09
Número MDL MFCD00018993
Clave InChI UKCHLVFIVJBCKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-1-4-chlorophenyl butan-1-one, 4,4'-dichlorobutyrophenone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl, gamma,p-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-oxobutane, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-butanone, acmc-20a5su, 4',gamma-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chloro-butyrophenone
PubChem CID 2723781
Nombre IUPAC 4-cloro-1-(4-clorofenil)butan-1-ona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Dichlorobutyrophenone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29°C to 30°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CO(CH2)3Cl
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sedimentos