Learn More
4,4'-Diclorobutirofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490458 25 g 25 g
11309449 50 g 50 g
11400468 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24608.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 40877-09-6 | C10H10Cl2O | 217.089 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40877-09-6
Fórmula molecular C10H10Cl2O
Peso molecular (g/mol) 217.089
Número MDL MFCD00018993
Clave InChI UKCHLVFIVJBCKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-1-4-chlorophenyl butan-1-one, 4,4'-dichlorobutyrophenone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl, gamma,p-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-oxobutane, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-butanone, acmc-20a5su, 4',gamma-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chloro-butyrophenone
PubChem CID 2723781
Nombre IUPAC 4-cloro-1-(4-clorofenil)butan-1-ona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dichlorobutyrophenone
Punto de fusión 28°C to 32°C
Índice de refracción 1.56
Cantidad 25 g
Beilstein 879782
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.09
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Dichlorobutyrophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-Dichlorobutyrophenone