Learn More
4,4'-Diclorobenzofenona-d8, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Dichlorobenzophenone D8 |
| CAS | 1219806-01-5 |
| Fórmula molecular | C13 2H8 Cl2 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C13H8Cl2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)c2c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | bis(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 259.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.0454 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |