Learn More
4,4'-Diclorobenzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474344 500 g 500 g
11454344 25 g 25 g
11464344 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474344 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12608.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-98-2 | C13H8Cl2O | 251.11 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico. Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en acetona caliente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-98-2
Fórmula molecular C13H8Cl2O
Peso molecular (g/mol) 251.11
Número MDL MFCD00000623
Clave InChI OKISUZLXOYGIFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dichlorobenzophenone, bis 4-chlorophenyl methanone, methanone, bis 4-chlorophenyl, bis 4-chlorophenyl ketone, dcbp, di p-chlorophenyl ketone, di 4-chlorophenyl ketone, bis p-chlorophenyl ketone, p,p'-dichlorobenzophenone, usaf do-4
PubChem CID 7034
ChEBI CHEBI:27519
Nombre IUPAC bis(4-clorofenil)metanona
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dichlorobenzophenone
Punto de fusión 144°C to 146°C
Punto de ebullición 352°C to 354°C
Cantidad 500 g
Beilstein 643345
Información de solubilidad Soluble in hot acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.11
Porcentaje de pureza 99%