Learn More
4,4'-Dibromooctafluorobifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496167 1 g 1 g
11406177 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25126.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10386-84-2 | C12Br2F8 | 455.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10386-84-2
Fórmula molecular C12Br2F8
Peso molecular (g/mol) 455.93
Número MDL MFCD00000310
Clave InChI YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82600
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorofenilo)-2,3,5,6-tetrafluorobenceno
SMILES FC1=C(F)C(=C(F)C(F)=C1Br)C1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Punto de fusión 113°C to 115°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3152
Sinónimo 4,4'-dibromooctafluorobiphenyl, 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluorobiphenyl, octafluoro-4,4'-dibromobiphenyl, 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro, 1,1'-biphenyl,4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro, 1-bromo-4-4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, f-pbb, 4,4/'-dibromooctafluorobiphenyl, 4,4\\'-dibromooctafluorobiphenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.94
Porcentaje de pureza 99%
Nombre del producto
  • 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4-Dibromo-2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-1,1-biphenyl