Learn More
4,4'-Dibromobifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10791165 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10791165 25 g Frasco de plástico 25 g
10711681 100 g Frasco de plástico 100 g
10551461 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10791165 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212080250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 92-86-4 | C12H8Br2 | 312.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-86-4
Fórmula molecular C12H8Br2
Peso molecular (g/mol) 312.00
Número MDL MFCD00000101
Clave InChI HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dibromobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dibromo, p,p'-dibromobiphenyl, 4,4'-dibromodiphenyl, 1-bromo-4-4-bromophenyl benzene, 4,4'-dibromo-biphenyl, unii-pou26v2xt2, 4',4-dibromobiphenyl, biphenyl, 4,4'-dibromo, pou26v2xt2
PubChem CID 7110
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(4-bromofenil)benceno
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Dibromobiphenyl
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 165°C to 169°C
Punto de ebullición 355°C to 360°C
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal BrC6H4C6H4Br
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 580
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol;,soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 312
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Dibromobiphenyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.