Learn More
4,4'-Dibromobifenilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468106 50 g 50 g
11478106 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14139.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92-86-4 | C12H8Br2 | 312.00 g/mol
4,4'-Dibromobiphenyl is commonly used as fire retardants and plasticizers. It is also have application in gas chromatography and liquid chromatography analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4′-dibromobifenilo se suele utilizar como pirorretardantes y plastificadores. También se aplica en cromatografía de gases y análisis de cromatografía líquida.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-86-4
Fórmula molecular C12H8Br2
Peso molecular (g/mol) 312.00
Número MDL MFCD00000101
Clave InChI HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dibromobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dibromo, p,p'-dibromobiphenyl, 4,4'-dibromodiphenyl, 1-bromo-4-4-bromophenyl benzene, 4,4'-dibromo-biphenyl, unii-pou26v2xt2, 4',4-dibromobiphenyl, biphenyl, 4,4'-dibromo, pou26v2xt2
PubChem CID 7110
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(4-bromofenil)benceno
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dibromobiphenyl
Punto de fusión 164°C to 169°C
Punto de ebullición 355°C to 360°C
Cantidad 50 g
Número UN UN3152
Beilstein 2044701
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.02
Porcentaje de pureza ≥98%