Learn More
4,4'-Dibromobenzofenona, TRC
Código de producto. 30381911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381911 25 g
30374012 5 g
30371658 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42515525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3988-03-2
Fórmula molecular C13 H8 Br2 O
Peso molecular (g/mol) 340.01
Sinónimo Benzophenone, 4,4'-dibromo- (6CI,7CI,8CI), Bis(4-bromophenyl)methanone, 4,4'-Dibromobenzophenone, Bis(4-bromophenyl) ketone, Bis(p-bromophenyl) ketone, NSC 86518, p,p'-Dibromobenzophenone
Nombre IUPAC bis(4-bromofenil)metanona
SMILES Brc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Br)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dibromobenzophenone
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8Br2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.8942