Learn More
4,4'-dibromobenzofenona, Mikromol™
Código de producto. 17942786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17942786 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17942786 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1143.140025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4,4'-dibromobenzofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dibromobenzophenone
CAS 3-2-3988
Nombres de analitos o componentes 4,4'-Dibromobenzophenone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H8 Br2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methanone, bis(4-bromophenyl)-, Benzophenone, 4,4'-dibromo- (6CI,7CI,8CI), Bis(4-bromophenyl)methanone, 4,4'-Dibromobenzophenone, Bis(4-bromophenyl) ketone, Bis(p-bromophenyl) ketone, NSC 86518, p,p'-Dibromobenzophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8Br2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
SMILES Brc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Br)cc2
Nombre IUPAC bis(4-bromofenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 340.01
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337,8942 g/mol