Learn More
4,4'-Dibromobenzofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338035 5 g 5 g
11328035 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11338035 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L08200.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3988-03-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
4,4'-Dibromobenzophenone is used in the synthesis of high molecular weight poly(p-phenylene) derivatives through palladium-catalyzed polycondensation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,4′-dibromobenzofenona se utiliza en la síntesis de derivados del poli(p-fenileno) de alto peso molecular a través de una reacción de policondensación catalizada por paladio.
Solubilidad
Soluble en etanol, 2-propanol, acetona y tolueno. Miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3-2-3988
Specifications
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dibromobenzophenone
Punto de fusión 172°C to 176°C
Fórmula molecular C5H10O2
Número MDL MFCD00085264
Cantidad 5 g
Beilstein 2049958
Sinónimo ethyl glycidyl ether, 2-ethoxymethyl oxirane, oxirane, ethoxymethyl, 1,2-epoxy-3-ethoxypropane, ethoxymethyl oxirane, 3-ethoxy-1,2-epoxypropane, oxirane, 2-ethoxymethyl, propane, 1,2-epoxy-3-ethoxy, 1-ethoxy-2,3-epoxypropane, ccris 1018
Información de solubilidad Soluble in ethanol,2-propanol,acetone and toluene. Miscible with water.
Clave InChI HQCSZRIVJVOYSU-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOCC1CO1
Nombre IUPAC 2-(ethoxymethyl)oxirane
Peso molecular (g/mol) 102.13
PubChem CID 19919
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.03
Porcentaje de pureza ≥98%