Learn More
4,4'-Dibromobenzofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328035 1 g 1 g
11338035 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328035 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08200.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3988-03-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
4,4'-Dibromobenzophenone is used in the synthesis of high molecular weight poly(p-phenylene) derivatives through palladium-catalyzed polycondensation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,4′-dibromobenzofenona se utiliza en la síntesis de derivados del poli(p-fenileno) de alto peso molecular a través de una reacción de policondensación catalizada por paladio.
Solubilidad
Soluble en etanol, 2-propanol, acetona y tolueno. Miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-2-3988
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dibromobenzophenone
Punto de fusión 172°C to 176°C
Fórmula molecular C13H8Br2O
Número MDL MFCD00016330
Cantidad 1 g
Beilstein 2049958
Sinónimo 4,4'-dibromobenzophenone, bis 4-bromophenyl methanone, methanone, bis 4-bromophenyl, p,p'-dibromobenzophenone, bis p-bromophenyl ketone, 4,4-dibromobenzophenone, di4-bromophenyl ketone, bis-4-bromo-phenyl-methanone, zlchem 265, pubchem7494
Información de solubilidad Soluble in ethanol,2-propanol,acetone and toluene. Miscible with water.
Clave InChI LFABNOYDEODDFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Nombre IUPAC bis(4-bromophenyl)methanone
Peso molecular (g/mol) 340.01
PubChem CID 72868
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.03
Porcentaje de pureza ≥98%