Learn More
4,4'-Dibromobencilo, 97 %
Descripción
Se utilizó 4,4?-dibromobencilo en la preparación de 5,5?-bis-(4-bromo-fenil)-3-metil-imidazolidina-2,4-diona, 5,5?-bis-(4-bromo-fenil)-3-butil-imidazolidina-2,4-diona, 5,5?-bis-(4-bromo-fenil)-3-pentil-imidazolidina-2,4-diona y 5,5?-bis-(4-cloro-fenil)-3-etilimidazolidina-2,4-diona. También se utilizó en la síntesis de nuevos sensibilizadores basados en quinoxalina para células solares sensibilizadas con colorante.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
El 4,4′-dibromobencil se ha utilizado en la preparación de 5,5′-bis -(4-bromo-fenil)-3-metil-imidazolidina-2,4-diona, 5,5′- bis -(4-bromo-fenil)-3-butil-imidazolidina-2,4-diona, 5,5′-bis-(4-bromo-fenil)-3-pentil-imidazolidina-2,4-diona y 5,5′-bis -(4-cloro-fenil)-3-etil imidazolidina-2,4-diona. También se ha empleado en la síntesis de nuevos sensibilizadores a base de quinoxalina para células solares sensibilizadas por tinte.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 4,4 '-Dibromobenzil |
| Punto de fusión | 224°C to 226°C |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 4,4 '-dibromobenzil, ethanedione, bis 4-bromophenyl, p,p'-dibromobenzil, 1,2-bis 4-bromophenyl ethane-1,2-dione, benzyl, 4,4 '-dibromo, unii-o4txv8a656, bis 4-bromophenyl ethanedione, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-bromophenyl, bis 4-bromophenyl ethane-1,2-dione, 1,2-bis-4-bromo-phenyl-ethane-1,2-dione |
| Información de solubilidad | Sparingly soluble aq. soln.. |
| SMILES | BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Bis(4-bromofenil)etano-1,2-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 368.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.04 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RU– Solo para uso en investigación
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.