Learn More
4,4'-Dibromobencilo, 97 %
Código de producto. 11454414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454414 10 g 10 g
11464414 50 g 50 g
11474414 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454414 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13090.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35578-47-3 | C14H8Br2O2 | 368,024 g/mol
Se utilizó 4,4?-dibromobencilo en la preparación de 5,5?-bis-(4-bromo-fenil)-3-metil-imidazolidina-2,4-diona, 5,5?-bis-(4-bromo-fenil)-3-butil-imidazolidina-2,4-diona, 5,5?-bis-(4-bromo-fenil)-3-pentil-imidazolidina-2,4-diona y 5,5?-bis-(4-cloro-fenil)-3-etilimidazolidina-2,4-diona. También se utilizó en la síntesis de nuevos sensibilizadores basados en quinoxalina para células solares sensibilizadas con colorante.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 4,4′-dibromobencil se ha utilizado en la preparación de 5,5′-bis -(4-bromo-fenil)-3-metil-imidazolidina-2,4-diona, 5,5′- bis -(4-bromo-fenil)-3-butil-imidazolidina-2,4-diona, 5,5′-bis-(4-bromo-fenil)-3-pentil-imidazolidina-2,4-diona y 5,5′-bis -(4-cloro-fenil)-3-etil imidazolidina-2,4-diona. También se ha empleado en la síntesis de nuevos sensibilizadores a base de quinoxalina para células solares sensibilizadas por tinte.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35578-47-3
Fórmula molecular C14H8Br2O2
Número MDL MFCD00000104
Clave InChI NYCBYBDDECLFPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96430
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dibromobenzil
Punto de fusión 224°C to 226°C
Cantidad 10 g
Sinónimo 4,4'-dibromobenzil, ethanedione, bis 4-bromophenyl, p,p'-dibromobenzil, 1,2-bis 4-bromophenyl ethane-1,2-dione, benzyl, 4,4'-dibromo, unii-o4txv8a656, bis 4-bromophenyl ethanedione, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-bromophenyl, bis 4-bromophenyl ethane-1,2-dione, 1,2-bis-4-bromo-phenyl-ethane-1,2-dione
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)Br
Nombre IUPAC 1,2-bis(4-bromofenil)etano-1,2-diona
Peso molecular (g/mol) 368.024
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.04
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación