Learn More
4,4-Dibromo-2,4-dihidro-5-metil-3H-pirazol-3-ona, TRC
Código de producto. 30011473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011473 100 mg 100 miligramos
30008097 25 mg 25 miligramos
30006514 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD425415100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33549-66-5
Fórmula molecular C4 H4 Br2 N2 O
Peso molecular (g/mol) 255.895
Sinónimo 3H-Pyrazol-3-one, 4,4-dibromo-2,4-dihydro-5-methyl-, 2-Pyrazolin-5-one, 4,4-dibromo-3-methyl- (6CI,8CI), 4,4-Dibromo-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one, 4,4-Dibromo-3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 4,4-Dibromo-3-methyl-5-pyrazolone, 4,4-Dibromo-3-methyl-δ2-pyrazol-5-one, NSC 522042
Nombre IUPAC 4,4-dibromo-3-metil-1H-pirazol-5-una
SMILES CC1=NNC(=O)C1(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Dibromo-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4Br2N2O/c1-2-4(5,6)3(9)8-7-2/h1H3,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.869