Learn More
4,4'-Dibromo-2,2'-bipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15382052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15382052 1 g 1 g
15392052 5 g 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15382052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454900010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18511-71-2 | C10H6Br2N2 | 313.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18511-71-2
Fórmula molecular C10H6Br2N2
Peso molecular (g/mol) 313.98
Clave InChI KIIHBDSNVJRWFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dibromo-2,2'-bipyridine, 4-bromo-2-4-bromopyridin-2-yl pyridine, 4,4'-dibromo-2,2'-bipyridyl, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dibromo, bpbb01, acmc-1bo83, 4,4'-dibromo-2,2-bipyridine, 4,4'-bromo-2,2'-bipyridine, 4,4'-dibromo-2,2'-dipyridine, 4,4'-dibromine-2,2'-bipyridine
PubChem CID 15569987
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(4-bromopiridina-2-yl)piridina
SMILES C1=CN=C(C=C1Br)C2=NC=CC(=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
Punto de fusión 140.0°C to 143.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.98
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.