Learn More
4,4'-Ácido Diazoaminodibenzensulfónico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30004737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004737 1 g 1 g
17991585 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4171551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56120-28-6
Fórmula molecular C12 H9 N3 O6 S2 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 401.33
Sinónimo Benzenesulfonic acid, 4-[3-(4-sulfophenyl)-1-triazen-1-yl]-, sodium salt (1:2), Benzenesulfonic acid, 4,4'-(1-triazene-1,3-diyl)bis-, disodium salt (9CI), Benzenesulfonic acid, 4,4'-diazoaminodi-, disodium salt (6CI)
Nombre IUPAC disodio; 4-[(2E)-2-(4-sulfonatofenil)iminohidrazil]benzenosulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(NN=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)[O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diazoaminodibenzenesulfonic Acid Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N3O6S2.2Na/c16-22(17,18)11-5-1-9(2-6-11)13-15-14-10-3-7-12(8-4-10)23(19,20)21;;/h1-8H,(H,13,14)(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.9728
Porcentaje de pureza >95%