Learn More
4,4'-diaminoestilbeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Diaminostilbene |
| CAS | 621-96-5 |
| Fórmula molecular | C14H14N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14N2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h1-10H,15-16H2 |
| SMILES | NC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(N)C=C2 |
| Nombre IUPAC | 4,4'-(eteno-1,2-diil)dianilina |
| Peso molecular (g/mol) | 210.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.12 |