Learn More
Ácido 4,4'-diaminoestilbeno-2,2'-disulfónico, 95+%, TRC
Código de producto. 30361969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361969 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30361969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41683025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic Acid
CAS 81-11-8
Fórmula molecular C14H14N2O6S2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,2'-(1,2-Ethenediyl)bis[5-aminobenzenesulfonic acid] (ACI), 2,2'-Stilbenedisulfonic acid, 4,4'-diamino- (6CI, 7CI, 8CI), 2,2'-Disulfo-4,4'-stilbenediamine, 4,4'-Diamino-2,2'-stilbenedisulfonic acid, Amsonic acid, DAS, DASD, Diaminostilbenedisulfonic acid, DSD acid, Flavonic acid, NSC 163, p,p'-Diaminodiphenylethylene-o,o'-disulfonic acid, p,p'-Diaminostilbene-o,o'-disulfonic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O6S2/c15-11-5-3-9(13(7-11)23(17,18)19)1-2-10-4-6-12(16)8-14(10)24(20,21)22/h1-8H,15-16H2,(H,17,18,19)(H,20,21,22)/b2-1+
SMILES Nc1ccc(\C=C\c2ccc(N)cc2S(=O)(=O)O)c(c1)S(=O)(=O)O
Peso molecular (g/mol) 370.4