Learn More
Ácido 4,4'-diaminoestilbeno-2,2'-disulfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492638 100 g 100 g
11482638 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16664.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 81-11-8 | C14H14N2O6S2 | 370.394 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-11-8
Fórmula molecular C14H14N2O6S2
Peso molecular (g/mol) 370.394
Número MDL MFCD00024946
Clave InChI REJHVSOVQBJEBF-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo amsonic acid, flavonic acid, tinopal bhs, amsonsaeure, dasd, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid, unii-h68088wvjl, 2,2'-disulfo-4,4'-stilbenediamine, diaminostilbenedisulfonic acid, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
PubChem CID 5284378
Nombre IUPAC ácido 5-amino-2-[(E)-2-(4-amino-2-sulfofenil)etenil]benzenosulfónico
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)S(=O)(=O)O)C=CC2=C(C=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 100 g
Beilstein 629516
Índice Merck 14,595
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.41
Porcentaje de pureza 95%