Learn More
4,4'-Diaminodiciclohexilmetano, mezcla de estereoisómeros, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332157 25 g 25 g
11342157 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09598.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1761-71-3 | C13H26N2 | 210.365 g/mol
4,4'-Diaminodicyclohexylmethane is used as epoxy curing agents. It is a versatile intermediate to produce leather, rubber products, plastics, dyes, and photo sensitive polymers. It is used in manufacturing diisocyanates and polyamides. It is also used as lubricant additive as and corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4′-diaminodiciclohexilmetano se utiliza como agente endurecedor epóxico. Es un intermedio versátil para producir cuero, productos de caucho, plásticos, colorantes y polímeros fotosensibles. Se utiliza en la fabricación de diisocianatos y poliamidas. También se usa como aditivo lubricante e inhibidor de corrosión.
Solubilidad
Soluble en agua. (5 g/l) en 20 °C.
Notas
Los materiales incompatibles son los ácidos, los cloruros ácidos, los anhídridos ácidos y los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1761-71-3
Fórmula molecular C13H26N2
Peso molecular (g/mol) 210.365
Número MDL MFCD00001496
Clave InChI DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-methylenedicyclohexanamine, 4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-methylenebis cyclohexylamine, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis, wandamin hm, bis 4-aminocyclohexyl methane, bis p-aminocyclohexyl methane, 4,4'-diaminodicyclohexyl methane, pacm 20, cyclohexylamine, 4,4'-methylenebis
PubChem CID 15660
Nombre IUPAC 4-[(4-aminociclohexil)metil]ciclohexan-1-amina
SMILES C1CC(CCC1CC2CCC(CC2)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diaminodicyclohexylmethane
Nombre de nota mixture of stereoisomers
Punto de fusión ∼43°C
pH 11.5
Punto de ebullición 325°C to 327°C
Temperatura de inflamación 159°C (318°F)
Olor Amine-like
Cantidad 25 g
Número UN UN2928
Beilstein 2079179
Información de solubilidad Soluble in water. (5g/L) at 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.37
Porcentaje de pureza ≥98%